DAUDI Cell Line human
85011437, human blood, Lymphoblast
Synonim(y):
DAUDI Cell Culture, Human DAUDI Cells
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
DAUDI Cell Line human, 85011437, African-American Burkitt′s lymphoma, from human blood
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
CSF1PO: 12
D13S317: 11,12
D16S539: 10,12
D5S818: 8,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)