RAMOS (RA.1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 91030710, human lymph, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 91030710-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91030710-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 45 hypodiploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
IL-4, low affinity IgE (CD23)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Ta linia komórkowa jest ujemna pod względem genomu EBV, ale wykazuje ekspresję receptorów EBV i może zostać przekształcona w trwałą linię EBV-dodatnią.
Zastosowanie
Badania nad nowotworami i wirusami: EBV
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)