Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa RAMOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85030802, human lymph, Lymphoblast
Synonim(y):
Komórki RA 1, Komórki Ramos-RA1, Ramos (RA 1) Komórki, Ramos 1 Komórki
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lymph
opis
Human Caucasian Burkitt′s lymphoma
opakowanie
tube of 5 μg 85030802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85030802-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Modal no. 45
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Pochodzi z chłoniaka Burkitta, który nie posiada genomu EBV. Zakaźność EBV i trwała konwersja w podlinie EBV dodatnie jest możliwa poprzez zakażenie in vitro. Komórki mają cechy limfocytów B, z powierzchniowo związanymi łańcuchami mu i kappa.
Zastosowanie
Badania nad nowotworami i wirusami: Wirus Epsteina-Barr (EBV).
Linia komórkowa RAMOS została wykorzystana do przeprowadzenia testu żywotności komórek MTT (test kolorymetryczny) w celu pomiaru śmierci komórek Ramos indukowanej jonoforami wapnia w różnych warunkach oraz do określenia ekspresji białka palca pierścieniowego ZFP36 podobnego do 1 (ZFP36L1) w komórkach Ramos B na różnych etapach różnicowania komórek B.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 13,14
D16S539: 10,13
D5S818: 7,12
D7S820: 11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 15,16
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.