SRP3109
MCP-1/MCAF human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CCL2, MCAF, Monocyte Chemotactic Protein-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
8.6 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CCL2(6347)
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a chemokine supplement in the alpha minimal essential medium for culturing neurons to test its effect on JmjC histone demethylase (Jmjd2a) mRNA
- as a component of Dulbecco′s Modified Eagle (DMEM) medium, as a positive chemoattractant control in HeLa cells for migration assay
- as a chemoattractant to induced macrophage chemotaxis
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)