Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa P3X63Ag8.653
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011420, mouse blood, Not specified
Synonim(y):
Linia komórek myszy, Linia komórkowa hybrydoma
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opis
Mouse BALB/c myeloma
opakowanie
tube of 5 μg 85011420-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011420-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szpiczak mysi BALB/c
Opis linii komórkowej
P3X63Ag8.653 jest podklonem P3X63.Ag8 nie wydzielającym lub syntetyzującym Ig. Porównywalny z innymi liniami szpiczaka wykorzystywanymi do fuzji pod względem właściwości wzrostu, częstotliwości fuzji i stabilności powstałych hybryd.
Zastosowanie
Partner fuzyjny, czynniki wzrostu i badania nad nowotworowością
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10-20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)