Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa J774.2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85011428, mouse blood
Synonim(y):
Komórki J774.2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 85011428-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011428-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Immunoglobulin, complement
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Makrofag monocytowy myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Reklonowany z pierwotnego wodobrzusza i guza litego J774.1. Wytwarza IL-1. Linia komórkowa J774.2 została ponownie sklonowana z oryginalnego wodobrzusza i guza litego J774.1 i wytwarza interleukinę-1 (IL-1).
Zastosowanie
Wykorzystano mysią linię komórkową J774.2:
  • do badania wpływu peptydu A233 wydzielającego hormon wzrostu na linię komórkową J774.2
  • do badania zdolności izolatów klinicznych Mycobacterium tuberculosis do penetracji i wzrostu wewnątrz linii komórkowej J774.2
  • zbadanie wpływu suchego ekstraktu z liści bluszczu EA 575 na indukowane lipopolisacharydem uwalnianie interleukiny-6 (IL-6) z linii komórkowej J774.2
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki są pół-adherentne, tzn. niektóre komórki rosną w zawiesinie, niektóre luźno przyczepiają się do powierzchni, a inne spłaszczają się i przyczepiają do kolby. Powinny być one pasażowane przez zeskrobywanie. Nie należy dopuszczać do przerostu i zrastania się komórek, ponieważ może to prowadzić do utraty właściwości spłaszczonych, przylegających komórek.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)