Key Documents
SP2/O-Ag14 Cell Line murine
Non-producing hybridoma, 85072401
Synonim(y):
Mouse Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
pochodzenie biologiczne
mouse spleen
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse x Mouse myeloma, non-producing
Opis linii komórkowej
Sp2/0-Ag14 is a non-Ig-secreting or synthesising line derived from a cell line created by fusing a BALB/c mouse spleen cell and the mouse myeloma P3X63Ag8. Resistant to 8-azaguanine at 20ug/ml and does not survive in HAT containing media. HAT sensitive mouse myeloma hybrid suitable for use as a hybridoma fusion partner - in this sense, functionally it is a myeloma cell line and often referred to as such in the literature.
Zastosowanie
Fusion partner
pożywka hodowlana
RPMI 1640 or DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. HAT sensitive.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines at sigmaaldrich.com
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.