Kluczowe dokumenty
P3/NS1/1-Ag4.1
85011427, mouse blood, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
P3/NS1/1-Ag4.1, 85011427
pochodzenie biologiczne
mouse blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Synthesises kappa-light chain of Immunoglobulin G (IgG1) but does not secrete it
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse myeloma
Opis linii komórkowej
P3/NS1/1-Ag4-1 is a non-Ig-secreting but Kappa light chain synthesising subclone of P3X27. Resistant to 20μg/ml azaguanine and does not grow in selective medium.
Zastosowanie
Fusion partner
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-8x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)