Kluczowe dokumenty
P3X63Ag8
85011401, mouse skin, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
P3X63Ag8, 85011401
pochodzenie biologiczne
mouse skin
opakowanie
tube of 5 μg 85011401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011401-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Aneuploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin G (IgG1) (kappa)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szpiczak u myszy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z linii komórkowej P3X27, która jest pochodną plazmocytoma MOPC-21 indukowanego olejem mineralnym u myszy BALB/c. Odporny na azaguaninę 20 μg/ml, nie rośnie w pożywce selektywnej. HGPRT ujemny, umiera w HAT. Czas podwojenia 16-26 h.
Zastosowanie
Partner Fusion
pożywka hodowlana
DMEM lub RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 5x10 000 do 3x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki osiągną maksymalną gęstość 5x100 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)