Kluczowe dokumenty
AFRC 17D1
94120825, Application: Fusion partner for hybridoma production
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Horse x Mouse/Horse Hybridoma
ImmunoDon
Horse peripheral lymphocytes
Szpiczak
NS0
Reaktywność
Application: Fusion partner for hybridoma production
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
Not specified
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Horse peripheral blood lymphocytes x Mouse NS0
Opis linii komórkowej
The heterohybridoma AFRC 17D1 was obtained by fusion of lymphocytes from ponies immunised with the influenza A equine 2 virus (isolateA/Equine/Newmarket/79 (H3N8)) with mouse myeloma NS0 cells. The hybridoma was made aminopterin-sensitive by selective growth in 8-azaguanine. This non-Ig-secreting cell line was used as fusion partner for the establishment of equine-mouse heterohybidomas.
Immunogen
Influenza A equine 2 virus
Zastosowanie
Fusion partner for hybridoma production
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.