Kluczowe dokumenty
P3U1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse skin
opakowanie
tube of 5 μg 85011417-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011417-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szpiczak u myszy
Opis linii komórkowej
Pochodna P3X63Ag8, znana jako linia Kearney, linia komórkowa jest niewydzielająca. Wrażliwa na HGPRT i HAT. Jest przydatna do fuzji z komórkami śledziony w celu wytworzenia hybrydomy lub do badań hybrydyzacji z innymi szpiczakami lub chłoniakami.
Zastosowanie
Partner fuzyjny, hybrydyzacja i badania nad nowotworowością
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Gwałtowna śmierć komórek następuje, gdy ich stężenie przekracza 1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)