Kluczowe dokumenty
K6H6/B5
89101606
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Human x Mouse Hybridoma hybrid
opakowanie
tube of 5 μg 89101606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89101606-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz x ludzki szpiczak hybrydowy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z fuzji komórek szpiczaka NS-1 - Ag4 z komórkami ludzkiego chłoniaka guzkowego. Komórki są HPRT- i nie wydzielają immunoglobulin. Są one wykorzystywane jako partner fuzji dla ludzkich limfocytów B.
Zastosowanie
Partner fuzji i badania hybrydyzacji
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 1 x 105 do 1 x 106 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)