Kluczowe dokumenty
WPB01603
Whirl-Pak® Thio-Bag®, Waste Water Sampling Bag
capacity 1000 mL (34 oz), bag W × L × thickness 15 cm × 38 cm × 0.102 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiały
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
sterylność
sterile
Właściwości
label plain white
opakowanie
pkg of 600 ea (6 boxes of 100EA)
producent / nazwa handlowa
Nasco Whirl-pak® B01603
bag W × L × thickness
15 cm × 38 cm × 0.102 mm
pojemność
1000 mL (34 oz)
Opis ogólny
Spełnia normę National Environmental Laboratory Accreditation Conference (NELAC), czerwiec 2003.
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu po zamknięciu worka i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; worki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie do -346° F (-210° C) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Cechy i korzyści
  • Zatwierdzony przez EPA
  • Samodzielna torba z fałdami
  • Tabletka tiosiarczanu sodu w torbie do neutralizacji chloru
  • Wbudowane zamknięcie odporne na przebicie
  • Sterylizacja poprodukcyjna zapewnia rezultaty, którym można zaufać.
  • Zatwierdzony przez EPA
  • Samodzielna torba z fałdami
  • Tabletka tiosiarczanu sodu w worku do neutralizacji chloru
  • Wbudowane zamknięcie odporne na przebicie
  • Sterylizacja poprodukcyjna zapewnia rezultaty, którym można zaufać.
Informacje prawne
Thio-Bag is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)