WPB01402WA
Whirl-Pak® Stand-Up Thio-Bag®, Waste Water Sampling Bag
100 mL capacity
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01402WA
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
7.5 cm × 18.5 cm × 0.064 mm
pojemność
100 mL
100 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specjalny klin na dnie worka spłaszcza się po wlaniu do niego wody, umożliwiając mu samodzielne stanie. Nie jest potrzebny żaden stojak ani inny uchwyt, aby utrzymać torbę w pozycji pionowej. Zapomnij o myciu i sterylizacji szklanych butelek oraz wyrzucaniu drogich fiolek. Sterylne i nietłukące się torebki pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno podczas pracy w laboratorium, jak i w terenie. Każda torebka zawiera aktywny tiosiarczan sodu neutralizujący chlor w próbce.
Pojemność mierzona jest w uncjach płynu po zamknięciu torebki i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; torebki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie, w temperaturach do -210°C (-346°F) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Pojemność mierzona jest w uncjach płynu po zamknięciu torebki i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; torebki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie, w temperaturach do -210°C (-346°F) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Thio-Bag is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01402WA-100EA | 4061833576519 |