WPB01040WA
Whirl-Pak® Thio-Bag®, Waste Water Sampling Bag
100 mL capacity
Synonim(y):
Torba na próbki NELAC, worek do pobierania próbek
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01040WA
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
7.5 cm × 18.5 cm × 0.057 mm
pojemność
100 mL
100 mL capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu po zamknięciu worka i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; worki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie do -346° F (-210° C) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Cechy i korzyści
- Zatwierdzony przez EPA
- Samodzielna torba z fałdami
- Tabletka tiosiarczanu sodu w torbie do neutralizacji chloru
- Wbudowane zamknięcie odporne na przebicie
- Sterylizacja poprodukcyjna zapewnia rezultaty, którym można zaufać.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01040WA-100EA | 4061833576359 |