Kluczowe dokumenty
WPB01245WA
Whirl-Pak® Speci-Sponge® Environmental Surface Sampling Bag
532 mL(18 oz)
Synonim(y):
worek do pobierania próbek, worek do pobierania próbek powierzchni
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01245WA
szer. × dł. × grubość
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
pojemność
532 mL × 18 oz
532 mL(18 oz)
Opis ogólny
Zaprojektowany do pobierania próbek z powierzchni środowiskowych w miejscach pracy, sprzętu, tusz zwierzęcych i innych miejscach, w których wymagane jest badanie na obecność Listerii, Salmonelli, E.coli, bakterii z grupy coli i innych patogenów przenoszonych przez żywność lub wąglika.
Specjalna sucha gąbka nie zawiera środków bakteriobójczych i została przetestowana jako nieinhibitująca. Zaleca się noszenie sterylnych rękawiczek podczas wycierania gąbką, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Po pobraniu próbki i umieszczeniu gąbki z powrotem w torbie, można ją wysłać do laboratorium w celu przeprowadzenia testów. W laboratorium pożywka może zostać dodana bezpośrednio do worka, a próbka inkubowana wewnątrz worka w celu przeprowadzenia testu +/- lub próbka może zostać wyciśnięta z gąbki, odpipetowana i posiana.
Informacje prawne
Speci-Sponge is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M F Peruzy et al.
Food microbiology, 92, 103593-103593 (2020-09-21)
Conventional methods for Yersinia enterocolitica detection in food samples are generally considered inadequate. Problems arise from the presence of the so-called "background flora", coupled to the low contamination level of the pathogen. Since, data on the microbial ecology occurring in
Maria Francesca Peruzy et al.
International journal of food microbiology, 336, 108902-108902 (2020-10-23)
Routine evaluation of the slaughter process is performed by the enumeration of the aerobic colony count, Enterobacteriaceae and Salmonella spp. on the carcass through destructive or non-destructive methods. With non-destructive methods, bacteria are counted from a minimum area of 100 cm2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WPB01245WA-100EA4061833567661