Kluczowe dokumenty
WPB01422WA
Whirl-Pak® Pre-moistened Speci-Sponge® Bag
532 mL capacity(18 oz)
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
B01422WA (Nasco)
szer. × dł. × grubość
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
pojemność
532 mL capacity(18 oz)
Opis ogólny
Pobieranie próbek powierzchni środowiskowych może być szybsze i łatwiejsze dzięki zastosowaniu wstępnie nawilżonej torebki Speci-Sponge firmy Whirl-Pak. Gąbka jest gotowa do użycia i jest nawilżona 10 ml buforu neutralizującego, który zneutralizuje kilka środków do dezynfekcji powierzchni, w tym czwartorzędowe związki amoniowe, fenole, jod, chlor, rtęć, formaldehyd i aldehyd glutarowy. Aby użyć, wyciśnij nadmiar buforu z gąbki - można to zrobić, ściskając gąbkę z zewnątrz dwiema rękami lub ściskając gąbkę sterylną dłonią w rękawiczce po otwarciu torby. Wytrzeć badaną powierzchnię, włożyć gąbkę z powrotem do torebki, zamknąć i wysłać do laboratorium w celu przeprowadzenia analizy.
Bufor ma 24-miesięczny okres trwałości od daty produkcji, a każdy karton jest oznaczony datą ważności; nie jest konieczne przechowywanie w lodówce. Worki są pakowane w foliową torebkę, aby zapobiec parowaniu buforu. Bufor zawiera fosforan monopotasowy, tiosiarczan sodu i kompleks arylosulfonianowy.
Informacje prawne
Speci-Sponge is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)