WPB01613WA
Whirl-Pak® Torba na sondę gąbkową
710 mL capacity(24 oz), pack of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
white polypropylene bag
sterylność
sterile
Właściwości
autoclavable: no
label plain
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco Whirl-pak® B01613
bag L × W × thickness
9 in. (23 cm) × 6 in. (15 cm) × 0.64 mm
dł. sondy
8 in. (20.3 cm)
pojemność
710 mL capacity(24 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sonda gąbkowa Whirl-Pak® jest przeznaczona do pobierania próbek z powierzchni i jest skuteczna w trudno dostępnych miejscach. Gąbka jest przymocowana do uchwytu, który jest przykręcony do rękojeści (oba elementy są wykonane z polipropylenu). Sonda jest sterylizowana tlenkiem etylenu wewnątrz torebki o pojemności 24 uncji (710 ml). W celu użycia należy dodać bufor do worka, wycisnąć nadmiar, przetrzeć powierzchnię, włożyć gąbkę z powrotem do worka i przytrzymując ją od zewnątrz, odkręcić uchwyt i wyrzucić. Następnie wrzuć gąbkę do woreczka, zamknij i wyślij do laboratorium w celu przetestowania. Sonda ma długość 20,3 cm (8"). Woreczek foliowy zawiera 100 woreczków.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01613WA-100EA | 4065267977102 |