Kluczowe dokumenty
WPB01488WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
W × L 25.4 cm × 38 cm , 10" x 15"
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile
Właściwości
filter 330 μm
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01488WA
szer. × dł.
25.4 cm × 38 cm , 10" x 15"
Zastosowanie
sample preparation
kompatybilność
for use with Whirl-pak® homogenizer
Opis ogólny
Te specjalne worki zawierają trzecią środkową warstwę z drobno perforowanego polietylenu, która odfiltrowuje ciała stałe w próbce, gdy jest używana w homogenizatorze. Worki posiadają warstwę filtracyjną z drobno perforowanego polietylenu, która oddziela ciecz od ciał stałych, umożliwiając łatwe pipetowanie próbki. Filtr jest uszczelniony na obwodzie worka po bokach i na dnie, umożliwiając umieszczenie próbki w worku po obu stronach. Ciecz zostanie przeniesiona przez filtr, ale ciała stałe pozostaną po jednej stronie.
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu, gdy worek jest zamknięty, a zakładka jest złożona trzykrotnie. Objętość i wymiary są przybliżone; worków nie należy używać w temperaturach powyżej 180° F, 82° C. Worki można zamrażać do dowolnej temperatury, nawet ciekłym azotem - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rozcieńczalniki grawimetryczne DiluCult™ automatyzują rozcieńczanie próbek żywności, zwiększając wydajność procesu przygotowania próbek.