WPB01416WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
2041 mL capacity(69 oz)
Synonim(y):
Worek filtrujący do blendera, Worek filtrujący homogenizatora
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
filter 330 μm
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Nasco B01416WA
pojemność
2041 mL × 69 oz
2041 mL capacity(69 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu, gdy worek jest zamknięty, a zakładka jest złożona trzykrotnie. Objętość i wymiary są przybliżone; worków nie należy używać w temperaturach powyżej 180° F, 82° C. Worki można zamrażać do dowolnej temperatury, nawet ciekłym azotem - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01416WA-250EA | 4061833504314 |