Kluczowe dokumenty
WPB01365WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
532 mL capacity(18 oz)
Synonim(y):
stojąca torba na próbki, worek do pobierania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01365WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
11.5 cm × 23 cm × 0.076 mm
pojemność
532 mL × 18 oz
532 mL capacity(18 oz)
Opis ogólny
Torba Stand-Up znacznie ułatwia przenoszenie i testowanie próbek, ponieważ daje użytkownikom możliwość wykonywania ważnych funkcji laboratoryjnych obiema rękami, ponieważ torba będzie stać całkowicie samodzielnie. Do utrzymania torby w pozycji pionowej nie jest potrzebny żaden stojak ani inny uchwyt. Po umieszczeniu próbki w środku, specjalne dno z fałdami spłaszcza się, umożliwiając torbie samodzielne stanie. Działa tak samo jak zlewka lub butelka, jednak kosztuje mniej, jest sterylizowany, nie pęka i zajmuje tylko ułamek miejsca do przechowywania w porównaniu z innymi pojemnikami.
Biały pasek do pisania sprawia, że identyfikacja próbki jest łatwiejsza i wygodniejsza. Łatwo jest pisać na tym białym pasku za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub flamastra. Papierowe wykończenie praktycznie eliminuje rozmazywanie tuszu i zapewnia powierzchnię, na której można używać różnych przyborów do pisania.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)