WPB01449WA
Whirl-Pak® Stand-Up Bag
1065 mL capacity(36 oz)
Synonim(y):
stojąca torba na próbki, worek do pobierania próbek
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
B01449WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
12.5 cm × 38 cm × 0.076 mm
pojemność
1065 mL × 36 oz
1065 mL capacity(36 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biały pasek do pisania sprawia, że identyfikacja próbki jest łatwiejsza i wygodniejsza. Łatwo jest pisać na tym białym pasku za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub flamastra. Papierowe wykończenie praktycznie eliminuje rozmazywanie tuszu i zapewnia powierzchnię, na której można używać różnych przyborów do pisania.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01449WA-250EA | 4061833567838 |