WPB00994WA
Whirl-Pak® Sample Bag
1065 mL capacity(36 oz)
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B00994WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł. × grubość
12.5 cm × 38 cm × 0.076 mm
pojemność
1065 mL × 36 oz
1065 mL capacity(36 oz)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pojemność jest mierzona w uncjach płynu po zamknięciu worka i trzykrotnym złożeniu zakładki. Objętość i wymiary są przybliżone; worki nie powinny być używane w temperaturach powyżej 180° F (82° C). Torebki można zamrażać w dowolnej temperaturze, nawet w ciekłym azocie do -346° F (-210° C) - po zamrożeniu należy zachować ostrożność. Wszystkie worki są sterylizowane po wyprodukowaniu.
Cechy i korzyści
- Mieszana, pierwotna folia polietylenowa zapewnia doskonałą przejrzystość i wyższą wytrzymałość.
- Odporne na przebicie zakładki zamykające zawierają taśmy wewnątrz i na zewnątrz, aby zapewnić trwałość i stabilność. W zestawie znajduje się również drut do wygodnego otwierania, nalewania i zamykania.
- Zakładki mają antypoślizgową teksturę Tyvek ułatwiającą otwieranie.
- Ciągłe uszczelnienie obwodowe zapewnia szczelność torebki.
- Sterylność i integralność próbki są utrzymywane przez perforowane zamknięcie.
Informacje prawne
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB00994WA-500EA | 4061833504307 |