Kluczowe dokumenty
N18
88112301, Mouse x Rat Hybridoma hybrid, Neuronal
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
Not specified
morfologia:
Neuronal
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
N18, 88112301
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma hybrid
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse neuroblastoma x Rat glioma hybrid
Opis linii komórkowej
Neuroblastoma x glioma hybrid was formed by Sendai virus-induced fusion of the mouse neuroblastoma clone N18.
Zastosowanie
Hybridisation, fusion partner and virus studies: Sendai virus
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)