Kluczowe dokumenty
SPC212
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonim(y):
SPC 212, SPC-212
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 11120717-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120717-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epitheloid/mesenchymal
receptory
Mesothelial-membrane antigen ME1
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego międzybłoniaka pochodząca z międzybłoniaka złośliwego. Ekspozycja na azbest
Opis linii komórkowej
SPC212 został uzyskany z dwufazowego guza jamy opłucnej 47-letniej pacjentki, przed leczeniem, ze znaną historią narażenia na azbest.
Profil DNA
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 12
D13S317: 12
D16S539: 9
D5S818: 11,12
D7S820: 8,10
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16
pożywka hodowlana
DMEM:F12 (1:1) (D8062) + L-glutamina (G7513) + 15% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37 °C. Sugerowana gęstość wysiewu 1-4 x 10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)