Kluczowe dokumenty
MOR/0.2R
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96042335-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042335-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent aggregates
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak płuc, lekooporny
Opis linii komórkowej
Oporna na leki linia komórkowa MOR/0.2R została wyprowadzona z linii macierzystej MOR poprzez ciągłą ekspozycję na rosnące stężenia doksorubicyny (znanej również jako adriamycyna). MOR/0.2R akumuluje niższe poziomy doksorubicyny niż linia macierzysta i wykazano, że wykazuje nadekspresję białka związanego z opornością na wiele leków (MRP). Wykazano ekspresję białka błonowego o masie 190 kDa związanego ze stopniem lekooporności. Komórki rosną jako łatwo oddzielające się agregaty.
Zastosowanie
Analiza nabytej oporności na leki, badania MRP
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 0.2μg/ml Doksorubicyna + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, wysiewając 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zaleca się hodowanie komórek bez leku po resuscytacji do pierwszego pasażowania. Komórki te wytwarzają
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)