Kluczowe dokumenty
MOR/CPR
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96042333, human lung, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96042333-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042333-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak płuc, lekooporny
Opis linii komórkowej
MOR/CPR został opracowany poprzez hodowlę linii macierzystej, MOR, w rosnących stężeniach cisplatyny. Komórki są oporne krzyżowo na melphalan, ale wykazują niewielką lub żadną oporność krzyżową na inne związki platyny. Stwierdzono, że akumulacja cisplatyny jest zmniejszona w porównaniu z linią macierzystą.
Zastosowanie
Analiza nabytej oporności na leki
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 1μg/ml cisplatyny + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, wysiewając 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Zaleca się hodowanie komórek bez leku po resuscytacji do pierwszego pasażowania. Komórki te wytwarzają
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)