MOR
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84112312, human lung, Epithelial-like, grow as colonies
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 84112312-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84112312-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like, grow as colonies
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak płuc
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego gruczolakoraka płuc - macierzysta w stosunku do różnych lekoopornych linii komórkowych MOR również dostępnych w katalogu ECACC, tj. MOR/0.2R nr kat. 96042335, MOR/0.4R nr kat. 96042334 i MOR/CPR nr kat. 96042333.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)