Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA039213
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Gnip, Anti-Rnf90, Anti-Tripartite motif containing 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LRVLKKELEDCEVFRSTEKKESKELLKQMAAEQEKVGAEFQALRAFLVEQEGRLLGRLEELSREVAQKQNENLAQLGVEITQLSKLSSQI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM7(81786)
Opis ogólny
Trójdzielny motyw zawierający 7 (TRIM7) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q35.3. Kodowane białko charakteryzuje się domeną palca RING, skrzynką B i regionami zwiniętej cewki.
Immunogen
trójdzielny motyw zawierający 7 znaczników epitopu rekombinowanego białka (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Tripartite motif containing 7 (TRIM7) jest ubikwitynową ligazą białkową. Odgrywa istotną rolę w inicjacji syntezy glikogenu. Trim7 indukuje transkrypcję c-Jun poprzez katalizowanie ubikwitynacji domeny RING koaktywatora AP-1 1 (RACO-1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST80037
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiangbo Jin et al.
Cellular signalling, 69, 109543-109543 (2020-01-21)
The gene trim7 encodes at least four isoforms Glycogenin-interacting protein 1 (GNIP1), GNIP2, GNIP3 and Tripartite motif containing 7 (TRIM7). GNIP1, the longest isoform, has been reported acting as an oncogene. However, it is very interesting that TRIM7, the shortest
GNIP, a novel protein that binds and activates glycogenin, the self-glucosylating initiator of glycogen biosynthesis.
Skurat AV
The Journal of Biological Chemistry, 277 (2002)
Age-associated DNA methylation changes in immune genes, histone modifiers and chromatin remodeling factors within 5 years after birth in human blood leukocytes.
Acevedo N
Clinical epigenetics (2015)
Chao Yuan et al.
Cell biology international, 46(4), 554-567 (2021-12-23)
Clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) is one frequent form of urologic malignancy characterized by deregulated hypoxia-inducible factor signaling, genetic and epigenetic alterations. Metastasis is the leading cause of mortality from ccRCC, and understanding the underlying mechanism of this event
Tiffany R Frey et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
Lytic activation from latency is a key transition point in the life cycle of herpesviruses. Epstein-Barr virus (EBV) is a human herpesvirus that can cause lymphomas, epithelial cancers, and other diseases, most of which require the lytic cycle. While the