About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Rat Hybridoma nerve
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
Opis linii komórkowej
Hybryda neuroblastoma x glejak została utworzona przez indukowaną wirusem Sendai fuzję mysiego klonu neuroblastoma N18TG-2 i szczurzego klonu glejaka C6 BV-1.
Zastosowanie
Hybrydyzacja, partner fuzji i badania nad wirusem: Wirus Sendai
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4, wysiewając 2x100 000 komórek/cm2. Komórki lekko przylegają, oddzielają się poprzez delikatne pukanie w kolbę, nie używaj trypsyny. 5%CO2; 37°C. Komórki wytwarzają duże ilościCO2, może być konieczna zmiana pożywki.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)