53B3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85062501, Application: Fusion partner
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Bovine Heterohybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 85062501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062501-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Szpiczak
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reaktywność
Application: Fusion partner
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
Not specified
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Immunogen
Zastosowanie
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.