Kluczowe dokumenty
348C6
Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85062511
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Bovine Heterohybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 85062511-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062511-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Szpiczak
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reaktywność
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz x węzeł chłonny bydlęcy 94A1 x węzeł chłonny cielęcy Jersey
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi pilusowemu F5 (K99) bakterii E. coli.
Immunogen
Oczyszczony antygen pilusowy F5 (K99+) enteroksenicznej E.coli
Zastosowanie
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest bydlęca IgG1.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 1mM pirogronian sodu (NaP) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)