HFFF2
86031405, human prostate (fetal), Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
HFFF2, 86031405
pochodzenie biologiczne
human prostate (fetal)
opakowanie
tube of 5 μg 86031405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86031405-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski płodowy fibroblast napletka
Opis linii komórkowej
Pochodzi z 14-18-tygodniowego płodu ludzkiego. Komórki wspierają wzrost wirusów CMV i HSV. Ta linia komórkowa ma ograniczoną żywotność.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: CMV i HSV
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,11
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 11
D7S820: 8,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)