Kluczowe dokumenty
111A3
85062504, Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Bovine Heterohybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 85062504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062504-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Szpiczak
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reaktywność
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
Not specified
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz 53B3 x węzeł chłonny cielęcia rasy Bovine Jersey
Opis linii komórkowej
Nie wydzielające Ig
Immunogen
Czerwone krwinki owiec
Zastosowanie
Linia ta została wykorzystana jako wrażliwy na HAT partner fuzji w produkcji heterohybrydoma
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamina + 1mM pirogronian sodu (NaP) + 10% surowica końska (HS)
Rutyna subkultury
Utrzymywanie hodowli w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.
Znaczący postęp technologiczny sprawił, że produkcja przeciwciał monoklonalnych stała się szybsza i bardziej wydajna. Istnieją trzy ustalone platformy do odkrywania przeciwciał. Oferujemy odczynniki do produkcji bibliotek przeciwciał monoklonalnych przy użyciu każdej z tych technik.