Kluczowe dokumenty
M3 Clone M-3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse skin
opakowanie
tube of 5 μg 93120827-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120827-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 83; hypertetraploid
morfologia
Epithelial
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak myszy Cloudman S 91
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa produkująca melaninę, pochodząca z czerniaka Cloudman S 91 indukowanego u samca myszy F1 (CxDBA). Linia ta jest nowotworotwórcza u myszy i podatna na różne wirusy, w tym herpes simplex, vaccinia, pseudorabies i wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (wirus Indiana).
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 15% Surowica końska (HS) + 2,5% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)