Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa CAD
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 8100805, mouse nerve, Neuronal
Synonim(y):
Linia komórkowa CAD
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse nerve
opis
Mouse (B6/D2 F1 hybrid) catecholaminergic neuronal tumor
opakowanie
tube of 5 μg 08100805-DNA-5UG
pkg of vial of cells 08100805-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz (hybryda B6/D2 F1) katecholaminergiczny guz neuronalny
Opis linii komórkowej
Komórki CAD (Cath.-a-differentiated) są wariantem katecholaminergicznej linii komórkowej OUN utworzonej z guza mózgu u transgenicznej myszy niosącej antygen SV40 T typu dzikiego pod kontrolą transkrypcyjną promotora szczurzej hydroksylazy tyrozynowej. CAD utraciła nieśmiertelny onkogen i wykazuje ekspresję białek specyficznych dla neuronów i białek pęcherzyków synaptycznych. CAD różnicuje się, tworząc procesy neuronalne w warunkach wolnych od surowicy.
Zastosowanie
Badanie różnicowania neuronów
pożywka hodowlana
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 8% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10 wysiewając 3 X104 komórek/cm2 Komórki powinny zostać usunięte przez delikatne pipetowanie; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)