Kluczowe dokumenty
MM485
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 11072803, human skin, Epithelial
Synonim(y):
MM 485
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 11072803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11072803-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak z przerzutami do węzłów chłonnych
Opis linii komórkowej
MM485 to ludzki czerniak pochodzący z miejsca przerzutów (węzła chłonnego). Numer referencyjny Cell Bank Australia CBA-1355
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) (z 2 mM L-L-glutaminą (G7513) + 25 mM HEPES (H0887) + 10% FBS / FCS (F2442).
Rutyna subkultury
Optymalny stosunek podziału 1:4 (gęstość wysiewu 1,2 x104 komórek/cm2). Komórki inkubowane w temperaturze 37 °C z 5%CO2. Zebrać komórki przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA w temperaturze 37°C przez 5 minut.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)