Kluczowe dokumenty
HMVII
92042701, human vagina, Epithelial
Synonim(y):
HMV-2 Cells, Human Melanoma Vagina-II Cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HMVII, 92042701
pochodzenie biologiczne
human vagina
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human vaginal maligant melanoma
Opis linii komórkowej
Established from a vaginal malignant melanoma of a 65 year-old female with blood type B. Cells produce melanin and can support the replication of influenza C virus.
Zastosowanie
Replication of influenza C virus
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 8,14
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
Ham′s F10 or RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)