Kluczowe dokumenty
A2058
91100402, human skin (lymph node metastasis), Epithelial
Synonim(y):
Linia komórkowa A2058
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
A2058, 91100402
pochodzenie biologiczne
human skin (lymph node metastasis)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Nerve growth factor (NGF), Laminin
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki czerniak kaukaski z przerzutami
Opis linii komórkowej
Ta linia komórkowa została wyizolowana z przerzutu do węzła chłonnego od 43-letniego pacjenta z czerniakiem złośliwym. Ze względu na ich wysoce inwazyjne właściwości, komórki te mogą być wykorzystywane jako źródło białek związanych z inwazją komórkową, np. kolagenazy typu IV, tkankowego inhibitora metaloproteinazy-2 i autokrynnego czynnika ruchliwości.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.