Clone 81
90031403, feline kidney, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
Clone 81, 90031403
pochodzenie biologiczne
feline kidney
opakowanie
tube of 5 μg 90031403-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90031403-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblast nerki kota, transformowany MSV
Opis linii komórkowej
Podatny na wirusa białaczki kotów. Istnieje możliwość niskiego poziomu wydzielania endogennego retrowirusa kotów (RD 114). Z komórkami należy obchodzić się w warunkach laboratoryjnych na poziomie hermetyczności 2.
Zastosowanie
Badania nad wirusami i klonowaniem: FeLV, endogenny retrowirus kotów
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:5, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)