Z710881
Dri-gauze™ filter liner for Tunair™ shake flask
For 2.5 L flask
Synonim(y):
Filtr Dri-gauze, Filtr do kolby wytrząsającej Tunair, Wkład filtrujący do kolby wytrząsającej
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
IBI SS-3019
Opis ogólny
Filtr Dri-Gauze™ ma grubość 0,22 μm i jest wykonany z nitrocelulozy. Każdy filtr może być użyty 10-12 razy. Filtry Dri-Gauze można sterylizować w autoklawie w nasadce. Składa się z pięciu wkładek filtracyjnych Dri-Gauze do kolby o pojemności 300 ml. Wyściółkę filtra w zespole nasadki można wymienić, ściskając kołnierze wewnętrznej powłoki zamknięcia, aż się poluzują. Następnie należy je rozsunąć i wyjąć zużytą wkładkę. Wyściółkę należy wymienić, umieszczając ją między dwiema częściami nasadki i składając nasadkę z powrotem. Podczas ponownego montażu należy upewnić się, że kołnierze elementu wewnętrznego zatrzasnęły się w rowkach elementu zewnętrznego. Dzięki temu zespół nasadki pozostanie nienaruszony podczas użytkowania.
Informacje prawne
DRI-GAUZE is a trademark of IBI Scientific
Tunair is a trademark of IBI Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)