Kluczowe dokumenty
Z710849
Cap for Tunair shake flask
For 2.5L flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
opis
No lining
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type CAP-FLO closure
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
IBI SS-3015
Opis ogólny
Nasadka do kolby wstrząsanej 3214 to dwuczęściowy zespół nasadki wykonany z polipropylenu. Wyściółkę filtra w zespole nasadki wymienia się po prostu ściskając kołnierze wewnętrznej powłoki zamykającej, aż się poluzują. Następnie należy je rozsunąć i wyjąć zużytą wyściółkę. Wyściółka jest następnie wymieniana poprzez umieszczenie jej między dwiema częściami nasadki i zatrzaśnięcie nasadki z powrotem. Podczas ponownego montażu nasadki należy upewnić się, że kołnierze z elementu wewnętrznego zatrzasnęły się w dopasowanych rowkach w elemencie zewnętrznym. Dzięki temu zespół nasadki pozostanie nienaruszony podczas użytkowania. Nasadki można czyścić wodą z lekkim roztworem detergentu w celu usunięcia brudu i zanieczyszczeń, a następnie wysuszyć na powietrzu.
Cechy i korzyści
  • Składa się z dwuczęściowej nasadki na jedną kolbę o pojemności 300 ml.
  • Wkłady filtrujące są sprzedawane oddzielnie.
  • Dostępne w czterech różnych kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym.
  • Odporne na rozpuszczalniki
  • W pełni autoklawowalne kolby i nasadki.
  • Oferuje wymienne lub autoklawowalne wkłady filtracyjne.
Informacje prawne
Tunair is a trademark of IBI Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)