Z742475
BeadBlaster™ 24 Microtube homogenizer with 24 x 2.0 mL tube holder
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
homogenizacja laboratoryjna, laboratoryjny mieszalnik rurowy, laboratoryjny młyn rurowy, mikser laboratoryjny, młynek perełkowy, zakłócenie tkanki
About This Item
Polecane produkty
opis
cycle time 1 to 90 sec. (up to 90 sec.)
Właściwości
program memory: up to 50
< 68 dB(A) Noise level
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D2400-E
Parametry
(Pause between cycles: 0 to 2 min (1sec increment))
speed (4.0 to 7.0 m/s (0.05 m/s increments))
metody
PCR: suitable
rozmiar
11 in. (28 cm) × 14.2 in. (36 cm) × 15.2 in. (38.5 cm)
masa
55 lb (25 kg)
pojemność
24 x 2.0 ml capacity
Opis ogólny
- For all sample types, from soft tissue to bone
- Mix up to 24 tubes simultaneously
- Sealed 2.0ml tubes - eliminates cross contamination
PLEASE ENSURE TUBES WITH 6mm HIGH CAPS ARE USED. 9mm HIGH CAP TUBES WILL STRESS THE TUBE HOLDER.
Cechy i korzyści
- Available as a full range of beads in prefilled tubes and bulk.
- Digitally set and displayed operating parameters.
- Transaparent lid for sample visualization.
- The mechanical lid prevents accidental lid opening while operating.
- Brushless motor lowers motor noise and ensures maintenance-free operation.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742475-1EA | 4061835329625 |