Kluczowe dokumenty
BMSD2400R
Benchmark BeadBlaster 24 Refrigerated Microtube Homogenizer
AC/DC input 115 V
Synonim(y):
bead homogenization, bead grinder,cell lysis
About This Item
Kod UNSPSC:
41101504
NACRES:
NB.13
Właściwości
refrigerated
to hold 24 x 2 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific D2400-R
Opis ogólny
Chłodzony homogenizator 10100 24R całkowicie lizuje, rozdrabnia i homogenizuje szeroką gamę próbek biologicznych. Wydajny, kompresorowy system chłodzenia utrzymuje temperaturę w komorze i chroni wrażliwe na ciepło próbki podczas homogenizacji. Nośnik probówek ze stali nierdzewnej poddaje do 24 próbek zoptymalizowanemu, szybkiemu ruchowi 3D, wytwarzając wysokoenergetyczne uderzenia między próbkami a mikrokulkami w celu uwolnienia zawartości komórkowej. Po przetworzeniu próbki można odwirować, a lizat usunąć za pomocą pipety. Parametry pracy są ustawiane i wyświetlane cyfrowo, a w pamięci można zapisać do 50 profili homogenizacji. Mechaniczna blokada pokrywy zapobiega jej otwarciu podczas pracy urządzenia 10100. Dostępne są różne materiały i rozmiary kulek do użytku z szeroką gamą typów próbek.
Zastosowanie
Homogenizacja kulek
Cechy i korzyści
  • Chłodzenie kompresorowe
  • Odpowiedni do próbek wrażliwych na temperaturę
  • Brak konieczności stosowania suchego lodu, ciekłego azotu lub zasilania powietrzem
  • Bezszczotkowy silnik obniża poziom hałasu i zapewnia bezobsługową pracę
  • Uszczelnione rury pomagają wyeliminować zanieczyszczenia krzyżowe
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)