Kluczowe dokumenty
CLS5640P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 100 mL, with 14/23 tapered PP stopper
Synonim(y):
Kolba miarowa Corning, Kolba miarowa klasy A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
polymethylpentene
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type polypropylene stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5640P-100
wys. × śr. zewn.
170 mm × 64 mm
rozmiar
100 mL
Cechy i korzyści
  • Półprzezroczysta kolba miarowa1240 wielokrotnego użytku o pojemności 100 ml zawiera zwężający się korek z polipropylenu.
  • Korek zapewnia solidne uszczelnienie, aby uniknąć możliwości zanieczyszczenia z zewnątrz.
  • Produkt jest wytwarzany zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normie ISO 1042.
  • Dostarczane z nadrukowanym numerem partii i certyfikatem.
  • Kolby można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121ºC bez wpływu na tolerancję podziałki.
  • Zalecane rutynowe czyszczenie w temperaturze do 60ºC pozwoli zachować oznaczenia podziałki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)