CLS5640P250
Corning® reusable volumetric flask, Class A
polymethylpentene, size 250 mL, with 19/26 tapered PP stopper
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Polecane produkty
Materiały
long
polymethylpentene
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type polypropylene stopper
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Corning 5640P-250
wys. × śr. zewn.
225 mm × 84 mm
rozmiar
250 mL
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Półprzezroczysta kolba miarowa1240 wielokrotnego użytku o pojemności 250 ml ze stożkowym korkiem z polipropylenu.
- Korek zapewnia solidne uszczelnienie, aby uniknąć możliwości zanieczyszczenia z zewnątrz.
- Produkt jest wytwarzany zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normie ISO 1042.
- Dostarczane z nadrukowanym numerem partii i certyfikatem.
- Kolby można sterylizować w autoklawie w temperaturze do 121ºC bez wpływu na tolerancję podziałki.
- Zalecane rutynowe czyszczenie w temperaturze do 60ºC pozwoli zachować oznaczenia podziałki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)