Kluczowe dokumenty
CLS5650P500
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 500 mL, with GL-25 screw cap
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
perfluoroalkoxy copolymer
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
opakowanie
pack of 1
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 5650P-500
wys. × śr. zewn.
255 mm × 103 mm
rozmiar
500 mL
Cechy i korzyści
  • Półprzezroczysta kolba miarowa1240 o pojemności 500 ml ze stożkową zakrętką perfluoroalkoksy.
  • Zakrętka zapewnia solidne uszczelnienie, aby uniknąć możliwości zanieczyszczenia z zewnątrz.
  • Produkt jest wytwarzany zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normie ISO 1042.
  • Kolby posiadają indywidualnie skalibrowane podziałki.
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121ºC bez wpływu na tolerancję podziałki.
  • Wytrzymują wysokie temperatury i są odporne chemicznie na różne roztwory wodne i rozpuszczalniki organiczne.
  • Zalecane rutynowe czyszczenie w temperaturze do 60°C pozwoli zachować oznaczenia podziałki.
  • Wymiar wysokości dotyczy tylko kolby, bez zakrętki.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)