Ca Ski
87020501, human cervix (small bowel metastasis), Epithelial
About This Item
Polecane produkty
product name
Ca Ski, 87020501
pochodzenie biologiczne
human cervix (small bowel metastasis)
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 78
morfologia
Epithelial
produkty
Beta Human chorionic gonadotropin (beta-hCG)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 8,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.