Kluczowe dokumenty
Z329509
BRAND® volumetric flask, PMP
volume 1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
polymethylpentene
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 0.8 mL
Wysokość
298 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from transparent PMP, calibrated to contain (TC, in). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
Inne uwagi
BR36162 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.