Z326712
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
wide-neck
Połączenie
joint: ST/NS neck12/21
opis
calibrated to contain (TC, EX)
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.